Principaux documents
DWK241705403
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (1,000 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 24/29
Synonyme(s) :
241705403
10 EACH
353,00 €
353,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EACH
353,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
353,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass flask
round bottom
Joint
joint: ST/NS neck24/29
Caractéristiques
lid
Conditionnement
case of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 241705403
Contenance du flacon/de la fiole
(1,000 mL)
Description générale
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences