Principaux documents
DWK241245605
Duran® Dropping Funnel
cylindrical funnel(s), graduated, standard ground cone 29/32, NS stopcock and key retaining device, capacity 100 mL
Synonyme(s) :
241245605
1 EACH
209,00 €
209,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
209,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
209,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cylindrical funnel(s)
Caractéristiques
graduated
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 241245605
Capacité
100 mL
Application
uniform and metered liquid supply to a reaction mixture. The rate of supply can be adjusted.
Caractéristiques et avantages
With standard ground joint, standard ground stopcock and retaining device.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences