Principaux documents
DWK231721094
Disposable Culture Tube
Synonyme(s) :
231721094
250 EACH
32,60 €
32,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
250 EACH
32,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121706
Nomenclature NACRES :
NB.13
32,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
soda-lime glass vial
Conditionnement
pkg of 250 ea
Fabricant/nom de marque
231721094
W × L × diam.
15.75 mm × 100 mm × 0.90 mm
Application
Preparation cell culture, sample collecting
Caractéristiques et avantages
straight rim, round bottom, not reusable