Principaux documents
DWK218018855
DURAN® graduated laboratory bottle
with cap, round glass bottle, bottle capacity (15,000 mL), non-sterile
Synonyme(s) :
218018855
1 EACH
406,00 €
406,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
406,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
406,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round glass bottle
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
case of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 218018855
Contenance du flacon
(15,000 mL)
Description générale
with DIN 168-1 Thread, graduated
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences