DWK217417105
Duran® Round Bottom Flask
wide neck, WITH BEADED AND REINFORCED RIM
Synonyme(s) :
217417105
About This Item
Matériaux
round bottom
wide neck
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 217417105
Capacité
4000 mL
Application
Caractéristiques et avantages