Principaux documents
DWK217416803
Duran® Round Bottom Flask
wide neck, WITH BEADED AND REINFORCED RIM
Synonyme(s) :
217416803
1 EACH
72,80 €
72,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
72,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
72,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round bottom
wide neck
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 217416803
Capacité
3000 mL
Application
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Heating Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., Boro 3.3
Caractéristiques et avantages
The geometry permits very uniform heating. Fired-on, The wide neck enables easy filling and cleaning;
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences