DWK217117608
Duran® Flat Bottom Flask
narrow-mouth neck, WITH BEADED AND REINFORCED RIM
Synonyme(s) :
217117608
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom
narrow-mouth neck
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 217117608
Capacité
6000 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages