DWK217113606
Duran® Flat Bottom Flask
narrow-mouth neck, WITH BEADED RIM
Synonyme(s) :
217113606
About This Item
Matériaux
flat bottom
narrow-mouth neck
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 217113606
Capacité
25 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages