DWK213631903
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 150 mm × 50 mm × 150 mm
Synonyme(s) :
213631903
About This Item
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213631903
bottle W × L × H
150 mm × 50 mm × 150 mm
Application
Caractéristiques et avantages