DWK213516104
Duran® Funnel
short stem(s)
Synonyme(s) :
213516104
About This Item
Matériaux
short stem(s)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213516104
Diam. de l'entonnoir
200 mm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages