DWK209163
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 8 mL, polypropylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 25 mm × 43 mm, 20-410
Synonyme(s) :
209163
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene bottle
Conditionnement
pkg of 72 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 209163
Diam. du flacon × H
25 mm × 43 mm
Capacité
8 mL
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Superior double seal closure for leak resistance
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.