D90008
Diethyl azodicarboxylate
Synonyme(s) :
DEAD
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Impuretés
<3% dichloromethane
Indice de réfraction
n20/D 1.43 (lit.)
Point d'ébullition
106 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)\N=N\C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3/b8-7+
Clé InChI
FAMRKDQNMBBFBR-BQYQJAHWSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Expl. 1.1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
1 - Explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup