D8765
Diethylcarbamazine citrate salt
≥98%
Synonyme(s) :
N,N-diéthyl-4-méthyl-1-pipérazinecarboxamide citrate salt
About This Item
Essai
≥98%
Forme
powder
Spectre d'activité de l'antibiotique
parasites
Mode d’action
enzyme | inhibits
Chaîne SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)C(=O)N1CCN(C)CC1
InChI
1S/C10H21N3O.C6H8O7/c1-4-12(5-2)10(14)13-8-6-11(3)7-9-13;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-9H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
PGNKBEARDDELNB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges