Principaux documents
D83532
Sigma-Aldrich
Diethoxydiphenylsilane
97%
Synonyme(s) :
Diphenyldiethoxysilane
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2Si(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.41
Numéro Beilstein :
2281302
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.525 (lit.)
Point d'ébullition
167 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Si](OCC)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H20O2Si/c1-3-17-19(18-4-2,15-11-7-5-8-12-15)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
ZZNQQQWFKKTOSD-UHFFFAOYSA-N
Application
A new diethoxydiphenylsilane based solid-phase microextraction fiber was developed to extract trace levels of polycyclic aromatic hydrocarbons in millk, {48} human urine.{49} Diethoxydiphenylsilane based coating can be used to detect explosives (2,4,5-trinitrotoulene, 2,4-dinitrotoluene, 2,4-dinitrotoluence) and explosive taggants (ethylene glycol dinitrate).{50} This alkylsilylation reagent may be used for surface modification of nanoporous rice husk silica (RHS).{51}
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter