D8022
3,5-Dichlorophenyldiazonium tetrafluoroborate
Synonyme(s) :
3,5-Dichlorobenzenediazonium tetrafluoroborate
124,00 €
About This Item
124,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.Clc1cc(Cl)cc(c1)[N+]#N
InChI
1S/C6H3Cl2N2.BF4/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;2-1(3,4)5/h1-3H;/q+1;-1
Clé InChI
XSVOZXRITFTBIY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Electron transfer chemistry
- Microwave-accelerated cross-coupling reactions
- Sandmeyer bromination for preparation of bromobenzene derivatives
- Catalytic thiocyanation in the presence of copper salts
- Electrochemical reduction
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges