Principaux documents
D56403
Sigma-Aldrich
1,8-Dichloroanthraquinone
97%
25 G
61,30 €
100 G
132,00 €
61,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
61,30 €
100 G
132,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H6Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
61,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
201.5-203 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cccc2C(=O)c3cccc(Cl)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6H
Clé InChI
VBQNYYXVDQUKIU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable