Documents
D43859
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromotetrafluorobenzene
≥99%
About This Item
Formule linéaire :
Br2C6F4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.87
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99%
Forme
needles
Pf
78-81 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(Br)c(F)c(F)c1Br
InChI
1S/C6Br2F4/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10
Clé InChI
QFTZULJNRAHOIY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Shotaro Hayashi et al.
Scientific reports, 7(1), 9453-9453 (2017-08-27)
Organic single crystals with elastic bending flexibility are rare because they are generally brittle. We report here fluorescent organic single crystals based on thiophene-tetrafluorobenzene-thiophene derivatives, mainly 1,4-bis(thien-2-yl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzene. Three derivatives were synthesized by Pd-catalyzed cross-coupling reactions (Stille or direct arylation pathways).