D182206
3,5-Dimethylpyrazole-1-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H9N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pf
112-114 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)n(n1)C(N)=O