D16606
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine-DL-lactate monohydrate
99%
Synonyme(s) :
Acrinol, Ethacridine lactate salt, Ethodin
90,00 €
About This Item
90,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
243-245 °C (lit.)
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
Chaîne SMILES
O.CC(O)C(O)=O.CCOc1ccc2nc3cc(N)ccc3c(N)c2c1
InChI
1S/C15H15N3O.C3H6O3.H2O/c1-2-19-10-4-6-13-12(8-10)15(17)11-5-3-9(16)7-14(11)18-13;1-2(4)3(5)6;/h3-8H,2,16H2,1H3,(H2,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6);1H2
Clé InChI
NYEPHMYJRNWPLA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable