Principaux documents
D131202
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
145-148 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)cc(c1)C(N)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c1-12-7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,11)
Clé InChI
YTLRWVNYANKXOW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable