Principaux documents
D110205
Sigma-Aldrich
2,2′-Dihydroxybenzophenone
98%
5 G
102,00 €
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
102,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(HOC6H4)2CO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
crystals
Pf
61-62.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1C(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8,14-15H
Clé InChI
YIYBRXKMQFDHSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable