D104981
Dibenzosuberone
98%
Synonyme(s) :
5-Dibenzosuberone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, Dibenzocycloheptadienone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.6332 (lit.)
Point d'ébullition
148 °C/0.3 mmHg (lit.)
Pf
32-34 °C (lit.)
Densité
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
Clé InChI
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup