Principaux documents
CVT00136
Sigma-Aldrich
Methyl 5-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Synonyme(s) :
5-Methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9F3N2O2
Poids moléculaire :
222.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CC1=C(C(OC)=O)C=NN1CC(F)(F)F
InChI
1S/C8H9F3N2O2/c1-5-6(7(14)15-2)3-12-13(5)4-8(9,10)11/h3H,4H2,1-2H3
Clé InChI
AAWMDUPUYVKILO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable