CLS982538
Pyrex® culture tubes with screw-cap
O.D. × L 38 mm × 200 mm
Synonyme(s) :
Corning® 9825
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
cap (Rubber Liner)
round bottom tube
Taille du filetage
38-430
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 12
case of 48
Fabricant/nom de marque
Corning 9825-38
D.E. × L
38 mm × 200 mm
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (culture)