Principaux documents
CLS71021
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
blue, volume 1.0 mL, accuracy: 0.012 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7102
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS71021 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7102-1
Plage de mesure du volume
1.0 mL, accuracy: 0.012 mL
Longueur
313 mm
Capacité
1.0 mL
Couleur
blue
Description générale
Have larger tip openings for faster delivery.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.