CLS71002
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 2 mL, accuracy: 0.006 mL
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7100-2
Corning 7100
Plage de mesure du volume
2 mL, accuracy: 0.006 mL
Longueur
333 mm
Capacité
2 mL
Couleur
orange