Principaux documents
CLS71001
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 1 mL, accuracy: 0.006 mL
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Le produit CLS71001 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
class A
graduation
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7100-1
Corning 7100
Plage de mesure du volume
1 mL, accuracy: 0.006 mL
Longueur
313 mm
Capacité
1 mL
Couleur
blue
Description générale
Tempered top and tip. Red graduation and markings, color-coded, ASTM E 969.
Autres remarques
Manufactured to Class A tolerances as established by ASTM E 694 for volumetric testing and ASTM E 542 for calibration of volumetric ware.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.