CLS70852X
Pyrex® serological pipettes, disposable, color-coded
volume 0.2 mL, accuracy: 0.01 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7085
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
subdivision 0.01 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 7085-2X
Plage de mesure du volume
0.2 mL, accuracy: 0.01 mL
D.E. × L
7 mm × 300 mm
Capacité
0.2 mL