CLS70852
Pyrex® serological pipettes, disposable, color-coded
volume 2.0 mL, accuracy: 0.02 mL, subdivision, 0.1 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7085
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7085-2
Plage de mesure du volume
2.0 mL, accuracy: 0.02 mL
D.E. × L
7 mm × 350 mm
Capacité
2.0 mL