Principaux documents
CLS706402L
Pyrex® VISTA volumetric flask, Class A
capacity 2,000 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 70640
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS706402L n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass
long
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 2
Fabricant/nom de marque
Corning 70640-2L
Capacité
2,000 mL
Caractéristiques et avantages
  • Pyrex® VISTA 2L volumetric flasks provide precise volume measurement.
  • The necks are tooled for No. 9 glass stoppers.
  • The graduation line is sharp and permanent blue block letters make the inscription easy to read.
  • The product withstands repeated standard autoclave cycles of 121°C.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.