Principaux documents
CLS6796220
Corning® hotplate and stirrer, 4in x 5in
AC/DC input 230 V AC (CEE7-7 plug for use in Asia, Africa, Australia)
Synonyme(s) :
stirrers
1 EA
848,00 €
848,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
848,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.72
848,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Corning 6796-220
Disponibilité
not available in USA, Canada and EU
stirring range measuring range
60-1100 rpm
Plage de mesure de la température
77-1022 °F
Larg. × L × P
4.4 in. × 5.8 in. × 7.3 in.
Plaque/Plateau, l × L
4 in. × 5 in.
Couleur
none
Autres remarques
Includes 1 x 3/8 in. stir bar
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.