Principaux documents
CLS6302250
Pyrex® Squibb separatory funnel, ST stopper, Rotaflo® stopcock
size 250 mL
Synonyme(s) :
Corning® 6302
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS6302250 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Taille du bouchon
GP-3
Taille de l'obturateur
22
Fabricant/nom de marque
Corning 6302-250
Longueur
338 mm
Diam. du corps
77 mm
Taille
250 mL
Description générale
Poly stopper also included. Stem O.D. is 10 mm.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.