CLS61626500
PYREXPLUS® Coated Round Media Storage Bottles
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
Corning® 61626
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
Caractéristiques
autoclavable
cap
Conditionnement
case of 4 ea
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 61626-500
Diam. du col du flacon
~72 mm
Capacité
500 mL
Diam. × H
86 mm × 176 mm
Raccords
45