Principaux documents
CLS5644200
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 200 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS5644200 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Taille de l'obturateur
13
Caractéristiques
class A
Conditionnement
case of 12 ea
case of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 5644-200
tol. measuring range
0.10 mL
Capacité
200 mL
Description générale
The strength of the flasks have been significantly increased through machine-blown bodies, which are sealed to heavy-tubing necks.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.