Principaux documents
CLS560025
Pyrex® Lifetime-Red volumetric flask with snap cap
capacity 25 mL
Synonyme(s) :
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5600
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS560025 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass
long
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Snap cap
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5600-25
tol. measuring range
0.03 mL
Capacité
25 mL
Description générale
Capacity mark is fine line-etched through narrow, red band into clear glass.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.