Principaux documents
CLS55802L
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 2,000 mL
Synonyme(s) :
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS55802L n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass
long
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type Snap cap
Conditionnement
pack of 1
case of 4
Fabricant/nom de marque
Corning 5580-2L
Corning 5580
tol. measuring range
0.50 mL
Capacité
2,000 mL
Catégories apparentées
Description générale
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.