CLS55801L
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 1,000 mL
Synonyme(s) :
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type Snap cap
Conditionnement
case of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5580-1L
Corning 5580
tol. measuring range
0.30 mL
Capacité
1,000 mL