CLS53401L
Pyrex® heavy wall graduated filtering flask, with tubulation
10 mm O.D. hose-connection, capacity 1,000 mL
Synonyme(s) :
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer, Corning® 5340
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Joint
joint stopper8
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Rubber stopper
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5340-1L
Plage de mesure du volume
300-1,000 mL
Capacité
1,000 mL