CLS49601L
Pyrex® round-bottom three neck vertical unequal height flask
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 34/45
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
three-neck (Vertical)
Joint
center joint: ST/NS34/45
side joint ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard taper joint
Conditionnement
pack of 1
case of 4
Fabricant/nom de marque
Corning 4960-1L
Capacité
1,000 mL