Principaux documents
CLS3825
Corning® 384 well plates
white polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
Synonyme(s) :
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
50 EA
605,00 €
605,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EA
605,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
605,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear wells
flat bottom
white bottom
white polystyrene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
Conditionnement
pack of 10
case of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 3825
Taille
384 wells
Volume des puits
50 μL
Couleur
white
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
  • Corning® 384 well plates, Low Volume 384-well White Flat Bottom Polystyrene is applicable for homogenous luminescent and homogeneous time resolved fluorescenc (HTRF) assays.
  • Not Treated Microplate without lid and not sterile
  • Designed to reduce well-to-well cross-talk during fluorescent and luminescent assays
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.