Principaux documents
CLS31770500C
Pyrex® gas-washing bottle, fritted cylinder, 29/42 ST stopper
capacity 500 mL, porosity 40-60 μm
Synonyme(s) :
Corning® 31770
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS31770500C n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
Caractéristiques
cap
fritted
Conditionnement
case of 1 ea
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 31770-500C
Capacité
500 mL
Diam. × H
63 mm × 290 mm
Dimension de pores
40-60 μm porosity (coarse)
40-60 μm porosity
coarse
Description générale
12mm diameter fritted cylinder.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.