Principaux documents
CLS306210
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 10 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3062
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS306210 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
subdivision 0.1 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3062-10
tol. measuring range
0.10 mL
Volume
10 mL
Description générale
Calibrated "to deliver".
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.