CLS3046250
Pyrex® Lifetime Red™ single metric scale graduated cylinder, with reinforced bead
volume 250 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3046
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 2.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3046-250
tol. measuring range
2.0 mL
Volume
250 mL