Principaux documents
CLS304625
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder, with reinforced bead
volume 25 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3046
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Le produit CLS304625 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
subdivision 0.2 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3046-25
tol. measuring range
0.3 mL
Volume
25 mL
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.