Principaux documents
CLS29822L
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 2,000 mL
Synonyme(s) :
Corning® 2982
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Le produit CLS29822L n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
subdivision 20.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2982-2L
tol. measuring range
10.0 mL
Volume
2,000 mL
Description générale
  • Single metric scale
  • Calibrated "to contain"
  • White enamel graduations
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.