Principaux documents
CLS298210
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 10 mL
Synonyme(s) :
Corning® 2982
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
Pour en savoir plus sur le produit CLS298210, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Caractéristiques
subdivision 0.1 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2982-10
tol. measuring range
0.1 mL
Volume
10 mL
Description générale
  • Single metric scale
  • Calibrated "to contain"
  • White enamel graduations
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.