Principaux documents
CLS2962300
Pyrex® hydrometer jar
capacity 300 mL
Synonyme(s) :
Corning® 2962
About This Item
Code UNSPSC :
41113024
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS2962300 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Fabricant/nom de marque
Corning 2962-300
D.E. × H
39 mm × 381 mm
Capacité
300 mL
Description générale
Breakage is minimized by the heavy wall construction. The large hexagonal base, sealed to the cylinder body, increases stability. Meets ASTM specifications D-287 and E-100.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.