Principaux documents
CLS2679638
Corning® polypropylene closure
orange
Synonyme(s) :
Corning closure
100 EA
202,00 €
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
202,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
fits neck O.D. 37 mm
Fabricant/nom de marque
Corning 26796-38
Couleur
orange
Description générale
For culture tubes and flasks with long rimless necks. Position closure open for gas exhange or closed for humidified environment. Internal drip ring minimizes contamination.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.