Principaux documents
CDS025287
Sigma-Aldrich
6-Amino-2,4-dichloro-3-ethylphenol hydrochloride
AldrichCPR
Synonyme(s) :
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-aminophenol hydrochloride
100 MG
59,20 €
59,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
59,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10O1N1Cl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
59,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1c(c(cc(c1CC)Cl)N)O.Cl
InChI
InChI=1S/C11H17N3O2.2ClH/c1-11(2,3)16-10(15)14-9-6-8(7-12)4-5-13-9;;/h4-6H,7,12H2,1-3H3,(H,13,14,15);2*1H
Clé InChI
XZZITYVICUAZNB-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable