CDS020582
4-Formyl-3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H8O4
Poids moléculaire :
216.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc2ccccc2c(C=O)c1O
InChI
1S/C12H8O4/c13-6-10-8-4-2-1-3-7(8)5-9(11(10)14)12(15)16/h1-6,14H,(H,15,16)
Clé InChI
LPRBZICETYEWOZ-UHFFFAOYSA-N